Masterflex® Schlauchadapter, Hygienische Dreifachklemme auf Schlauchnippel, Gerade, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX31200-47EA 112 EUR
MFLX31200-47 MFLX31200-46 MFLX31200-49 MFLX31200-48 MFLX40618-31 MFLX40618-30 MFLX40618-37 MFLX40618-36 MFLX40618-39 MFLX40618-38 MFLX40618-33 MFLX40618-11 MFLX40618-32 MFLX40618-10 MFLX40618-35 MFLX40618-34 MFLX40618-12 MFLX31200-54 MFLX31200-53 MFLX31200-56 MFLX31200-55 MFLX31200-52 MFLX31200-51 MFLX31200-39 MFLX31200-58 MFLX31200-57 MFLX31200-38 MFLX31200-59 MFLX31200-37 MFLX40618-04 MFLX40618-03 MFLX40618-05 MFLX40618-00 MFLX40618-02 MFLX40618-01 MFLX31200-43 MFLX31200-42 MFLX31200-45 MFLX31200-44 MFLX31200-61 MFLX40618-08 MFLX31200-41 MFLX40618-09
Masterflex® Schlauchadapter, Hygienische Dreifachklemme auf Schlauchnippel, Gerade, Avantor®
Fittings und Verbinder
Zum Einhalten von Hygienebedingungen.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Erfüllen Sie die Anforderungen für USP Klasse VI, FDA, REACH und California Proposition 65
  • Oberflächenveredelungen bis 15 Mikron minimieren Anhaften oder Einschluss
  • Unter Reinraumbedingungen der ISO-Klasse 7 mit engen Toleranzen verpackt
  • Kompatibel mit anderen Tri-Clamp®-Verbindungen
Die hygienischen Schlauchnippeladapter mit Dreifachklemme sind ideal zur Verwendung in der Biopharmazie-, Lebensmittel- und Getränke- sowie der Einweg-Industrie geeignet. Die Werkstücke werden aus wirkstoff- und phthalatfreiem Polypropylen und PVDF tierischen Ursprungs gefertigt. Sie besitzen über ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit und können mittels Gamma-Bestrahlung, EtO, ESL oder Autoklav sterilisiert werden. Die PVDF-Stücke widerstehen höheren Temperaturen als die PP-Stücke und bieten eine extrem niedrige Oberflächenspannung für eine geringere Protein- und Lipidbindung.