Micropump® B-Mount Zahnradpumpenköpfe
Lieferant: Micropump
MFLX74004-71EA 3820 EUR
MFLX74004-71 MFLX74004-73 MFLX74004-13 MFLX74004-23 MFLX74004-01 MFLX74004-03 MFLX74004-75 MFLX74004-31 MFLX74004-53 MFLX74004-55 MFLX74004-33 MFLX74004-11 MFLX74004-09 MFLX74004-17 MFLX74004-27 MFLX74004-05 MFLX74004-29 MFLX74004-07
Micropump® B-Mount Zahnradpumpenköpfe
Pumpen Pumpenköpfe Zahnradpumpenköpfe
Der gleichmäßige, pulsationsarme Fluss sorgt für eine präzise, leckagefreie Abgabe von Flüssigkeiten.
  • Saugschuhdesigns bieten höhere Förderdrücke und -temperaturen sowie eine höhere Effizienz
  • Hohlraumdesigns ohne dynamische Dichtungen für Anwendungen, die keine Lecks zulassen
Magnetisch angetriebene, Präzisions-Zahnradpumpen sorgen für eine gleichmäßige, präzise und pulsationsarme Flüssigkeitsabgabe. Der Magnetantrieb und die statischen Dichtungen halten Flüssigkeiten sicher im Inneren und potenzielle Verunreinigungen fern. Chemikalienbeständige Werkstoffe sind für eine Vielzahl von Materialien geeignet (aufgrund der benetzten Teile). Pumpenköpfe sind kompakt und einfach zu warten. Das modulare Design bietet Flexibilität—passen Sie es an Ihre spezifischen Anforderungen an.
Kontaktieren Sie unsere Anwendungsspezialisten zur weiteren Unterstützung.