Masterflex® L/S® Hochleistungs-Hygiene-Schlauchbaugruppe für den Einmalgebrauch, Gammabestrahlt, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX31201-38EA 400 EUR
MFLX31201-38 MFLX31201-39 MFLX31201-42
Masterflex® L/S® Hochleistungs-Hygiene-Schlauchbaugruppe für den Einmalgebrauch, Gammabestrahlt, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Einfache Montage in Ihren hochreinen Hygieneanlagen.
  • Besorgen Sie sich eine kontaminationsfreie Probe von einer WFI-Verwendungsstelle
  • Echte Ismatec®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Zulassungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
Diese Schlauchbaugruppen ermöglichen eine einfache Montage und Demontage von Hygieneanlagen und sind ideal für Einweg-Transferleitungen in biopharmazeutischen Märkten sowie einer Vielzahl von Systemen zum Flüssigkeitstransfer. Die Baugruppen sind zur Keimabwehr doppelt verpackt und werden in leicht zu öffnenden und kaum durchlässigen Beuteln geliefert. Die gesamte Montage erfolgt in einem Reinraum der ISO Klasse 7.
Diese sterilen Verbinder für den Hygienebereich zeichnen sich durch eine integrierte Elastomerdichtung aus und stellen einzigartige All-in-one Tri-Clamp-Verbinder dar. Das einzigartige Design verhindert Kontamination, da das Personal nicht mit der Dichtung in Kontakt kommen muss. Die integrierte Dichtung ermöglicht eine verbesserte Abdichtung ohne das Risiko einer Fehlausrichtung.
Dichtung und Schlauch bestehen aus dicht- und schweißbarem TPE. Sie bieten eine gute Chemikalienbeständigkeit und können mit Gammastrahlung, Autoklav oder Ethylenoxid (EtO) sterilisiert werden. TPE wurde speziell für den Zellmedientransfer und aseptische Anwendungen entwickelt. Dieses Material bietet ausgezeichnete Barriereeigenschaften und eine geringe Proteinbindung. Die Tri-Clamp-Verbinder bestehen aus einem Polypropylen ohne tierische Bestandteile.
Diese vorsterilisierten Verbinder- und Schlauchbaugruppen für den Hygienebereich können kurzfristig versandt werden—sodass keine Ausfallzeiten anfallen.
Klemmen für den Hygienebereich sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte bestellen Sie 31201-43 separat.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den von Ihnen benötigten Schlauchtyp, die Länge und Menge liefern.
Lieferumfang: Enthält Tri-Clamp®-Fitting aus Polypropylen mit TPE-Dichtung und -Schlauch.