Masterflex® Reduzieranschlüsse, Schlauchnippel, Gerade, (Nylon), Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX30616-10EA 28 EUR
MFLX30616-10 MFLX30616-30 MFLX30621-97 MFLX30622-02 MFLX30622-04 MFLX30622-10 MFLX30622-14 MFLX30622-18 MFLX30622-25 MFLX30622-28 MFLX30622-30 MFLX30622-34 MFLX30622-39 MFLX30626-10 MFLX30626-28 MFLX30626-34 MFLX30626-43 MFLX30703-99 MFLX30704-89 MFLX31518-39 MFLX40616-02 MFLX40616-06 MFLX40621-94 MFLX40622-20 MFLX40622-22 MFLX41517-92 MFLX41518-28 MFLX30616-26 MFLX30621-99 MFLX30622-06 MFLX30622-08 MFLX30622-12 MFLX30622-16 MFLX30622-41 MFLX30622-43 MFLX30626-04 MFLX30626-06 MFLX30626-08 MFLX30626-16 MFLX30626-30 MFLX30626-39 MFLX30626-41 MFLX31518-27 MFLX31518-32 MFLX31518-35 MFLX31518-37 MFLX40625-94 MFLX40626-20 MFLX40626-22 MFLX41518-30
Masterflex® Reduzieranschlüsse, Schlauchnippel, Gerade, (Nylon), Avantor®
Fittings und Verbinder
Am besten für Niederdruckanwendungen.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen