Masterflex® Ersatzschlauchsets mit geringem Durchfluss für Peristaltikpumpen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
73160-54 73160-56 73160-58
MFLX73160-54EA 25.1 EUR
MFLX73160-54 MFLX73160-56 MFLX73160-58
Masterflex® Ersatzschlauchsets mit geringem Durchfluss für Peristaltikpumpen, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Wählen Sie Schläuche basierend auf chemischer Kompatibilität, Durchflussrate und Ihrer aktuellen Pumpe.
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
Wählen Sie zwischen Silikon-, Norpren- und Viton-Ersatzschläuchen für Ihre Peristaltikpumpe.