Masterflex® EtherNet/IP™ Einweg-kompatible Antriebe für Quattroflow™ Pumpen, Avantor®
Lieferant: Avantor
Masterflex®
MFLX74000-53-EUEA 17650 EUR
MFLX74000-59-DK MFLX74000-51 MFLX74000-53-AU MFLX74000-51-AU MFLX74000-53-EU MFLX74000-53 MFLX74000-51-EU MFLX74000-49-DK MFLX74000-51-DK MFLX74000-49 MFLX74000-53-DK MFLX74000-49-UK MFLX74000-59-USS MFLX74000-51-USS MFLX74000-51-UK MFLX74000-59-IT MFLX74000-59-EU MFLX74000-53-UK MFLX74000-49-CH MFLX74000-49-IN MFLX74000-59-AU MFLX74000-49-IL MFLX74000-59-UK MFLX74000-59 MFLX74000-51-IT MFLX74000-49-USS MFLX74000-49-IT MFLX74000-53-IT MFLX74000-53-CH MFLX74000-53-IN MFLX74000-51-IL MFLX74000-53-USS MFLX74000-51-CH MFLX74000-51-IN MFLX74000-49-EU MFLX74000-59-IL MFLX74000-53-IL MFLX74000-49-AU MFLX74000-59-IN MFLX74000-59-CH
Masterflex® EtherNet/IP™ Einweg-kompatible Antriebe für Quattroflow™ Pumpen, Avantor®
Pumpen Membranpumpen
Überwachen Sie den Transfer empfindlicher biologischer Flüssigkeiten mit der EtherNet/IP™-Steuerungsfunktion.
  • Wählen Sie aus leicht erhältlichen Quattroflow™-Pumpenkopfsystemen für den Einmal- oder Mehrfachgebrauch
  • Erweiterte Netzwerk- und Kommunikationsmodelle verfügen über EtherNet/IP™
  • Membranen ermöglichen ein sanftes, sanftes Pumpen durch die von der Exzenterwelle erzeugten Hübe
  • Keine mechanische Dichtung oder rotierende Teile, die versagen können—nur die Membran und das Gehäuse kommen mit der Flüssigkeit in Kontakt
  • Ideal für Cross-Flow-Systeme, Tangentialflussfiltration (TFF), Chromatographie, Kulturen und mehr
Die Quattroflow™-Pumpensysteme mit speziellen Masterflex®-Antrieben sind für das sichere und zuverlässige Pumpen empfindlicher biologischer Flüssigkeiten ausgelegt. Das einzigartige Vier-Membran (Kammer)-Design der Quattroflow-Pumpenköpfe bietet konstantes Pumpen mit geringer Pulsation und geringer Scherung, und eignet sich so ideal für Ihre biologischen Flüssigkeiten. Zusätzlich erlaubt die quartäre Membrankonstruktion risikofreie Trockenläufe, eigenständiges Anpumpen und ein hohes Untersetzungsverhältnis. Beide, Einweg- und Mehrweg-Pumpenköpfe, können sicher und zuverlässig Plasmaprodukte, Proteine, monoklonale Antikörper, Impfstoffe und mehr pumpen.
Einweg-Pumpenköpfe haben eine wegwerfbare benetzte Kammer aus solidem Polypropylen (PP), die durch eine komplette Einheit ersetzt werden kann. Dies spart Zeit und Geld durch das Eliminieren der Reinigungsvalidierung/-sterilisation. Einweg-Pumpenköpfe können per Autoklav oder Gammastrahlen sterilisiert werden. Darüber hinaus ist die Integrität des Flüssigkeitspfades gewährleistet, ohne dass eine Kontamination zwischen Chargen oder Produkten möglich ist. Mehrfach verwendbare Pumpenköpfe sorgen für eine vollständige Produktaufnahme ohne Abrieb und minimale Partikelbildung.
Die Masterflex-Antriebe verfügen über eine intuitive Benutzeroberfläche, Fernbedienungsfunktionen und einen bürstenlosen, wartungsfreien Motor mit einer Geschwindigkeitsregelgenauigkeit von ±0,1 %. Zu den Steuerungsoptionen gehören 4 bis 20 mA oder EtherNet/IP™-kompatible Versionen. Das grafische LCD zeigt sechs verschiedene Parameter an: Motordrehzahl, Durchflussrate, Ausgabevolumen, kumulatives Volumen, Ausgabeintervallzeit und Kopienzahl. Abgabe nach Volumen oder Zeit mit einem benutzerdefinierten Zeitintervall zwischen den Zyklen. Antriebe aus Edelstahl haben die Schutzart IP54 und sind sowohl für die Serien QF150 als auch QF1200 konzipiert. Das Gehäuse und die versiegelte Tastatur sind vor Staub, Wasser und Chemikalien geschützt.
Single-use pump heads have a disposable wetted chamber constructed of solid polypropylene (PP) that can be replaced as a complete unit. This saves you time and money by eliminating the cleaning validation/sterilization process. Single-use pump heads can be sterilized via autoclave or gamma irradiation. Plus, fluid path integrity is ensured with no chance of cross-batch or cross-product contamination. Multiple-use pump heads ensure total product containment without abrasion and minimal particle creation.
The Masterflex drives feature an intuitive interface, remote control functionality, and a brushless, maintenance-free motor with ±0.1% speed control accuracy. Options for control include 4 to 20 mA or EtherNet/IP™ compatible versions. The graphical LCD shows six different parameters: motor rpm, flow rate, dispense volume, cumulative volume, dispense interval time, and copy number. Dispense by volume or time with a user-defined time interval between cycles. Stainless steel drives have IP54 ratings and are designed for both the QF150 and QF1200 series. The housing and sealed keypad are protected from dust, water, and chemicals.