Masterflex® Verschraubungen, Schlauchnippel, Winkelstück, PVDF, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX30703-25EA 65.4 EUR
MFLX30703-25 MFLX30703-28 MFLX40614-80 MFLX40614-81 MFLX40614-82 MFLX40614-83 MFLX40614-84 MFLX40614-85 MFLX40614-86 MFLX40614-87 MFLX40614-88 MFLX40614-89
Masterflex® Verschraubungen, Schlauchnippel, Winkelstück, PVDF, Avantor®
Fittings und Verbinder
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeuge.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten