Masterflex® Verschraubungen, Schlauchnippel, T-Stück, PVDF, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
40615-60
MFLX40615-60EA 51.7 EUR
MFLX40615-60 MFLX40615-54 MFLX40615-58 MFLX40615-55 MFLX40615-57 MFLX40615-59 MFLX40615-61 MFLX40615-63 MFLX40615-64 MFLX40615-65
Masterflex® Verschraubungen, Schlauchnippel, T-Stück, PVDF, Avantor®
Fittings und Verbinder
Es werden keine Werkzeuge zum Zusammenbauen benötigt.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager – die