Masterflex® Schlauchanschlüsse, Schlauchnippel auf NPT-Außengewinde, T-Stück, Polypropylen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX40610-72EA 29.9 EUR
MFLX40610-72 MFLX40610-73 MFLX40610-74 MFLX40610-77 MFLX40610-82 MFLX40610-83 MFLX40624-09 MFLX40640-73 MFLX40610-76 MFLX40610-78 MFLX40610-79 MFLX40610-85 MFLX40610-86 MFLX40610-87 MFLX40610-88 MFLX40640-75 MFLX40640-78 MFLX40640-81
Masterflex® Schlauchanschlüsse, Schlauchnippel auf NPT-Außengewinde, T-Stück, Polypropylen, Avantor®
Fittings und Verbinder
Schnelle und einfache Montage.
  • Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Verbindungstyp für Ihre Anwendung benötigt wird, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwendungsunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Sortiment bzgl. Materialien mit umfassendster chemischer Kompatibilität
  • Individuelle Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Mit diesen T-Stücken können Sie Ihre flexiblen Schlauchleitungen an festere Gewindeleitungen anschließen. Wählen Sie die Größe und Material, die zu Ihren Anforderungen passen.