Masterflex® Ismatec® Reglo Peristaltikpumpen mit unabhängiger Kanalsteuerung (ICC) für die Tafelmontage, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX78001-43EA 2900 EUR
MFLX78001-43 MFLX78001-45 MFLX78001-47 MFLX78001-49
Masterflex® Ismatec® Reglo Peristaltikpumpen mit unabhängiger Kanalsteuerung (ICC) für die Tafelmontage, Avantor®
Pumpen Kundenspezifische Pumpen
Steuern Sie Durchfluss und Richtung jedes Kanals über das Tastenfeld oder Ihren PC.
  • Flussrate 0.0002 bis 35 ml/min pro Kanal - Flussrate hängt von der Antriebsgeschwindigkeit, Rollen und Schlauchgröße ab
  • USB-Schnittstelle zur schnellen Verbindung an einen Computer
  • Zwei Flussrichtungen in jedem Kanal möglich
Mit diesen Mehrkanal-Peristaltikpumpen können Sie den Durchfluss und die Richtung jedes Kanals individuell über Ihren Computer steuern—Ihre Pumpenkapazitäten können durch ein einziges kompaktes Element erweitert werden! Die Pumpe sorgt für eine kontinuierliche Pumpleistung oder Präzisionsabgaben mit der Möglichkeit eines beidseitigen Durchflusses in jedem Kanal. Darüber hinaus werden Schlauchunterschiede durch die unabhängige Kanalkalibrierung verringert und eine höhere Genauigkeit bei der Kalibrierung erreicht.
Die tafelmontierte Reglo ICC-Pumpe bietet viele der gleichen Funktionen wie die Standard-ICC-Konsolenpumpe. Der einzige Unterschied besteht darin, dass das Touchpad und das LCD-Display nicht im Lieferumfang enthalten sind. Integrieren Sie diese stattdessen einfach über die bereitgestellten Anschlüsse in Ihr System.
Wählen Sie die für Sie passende Schlauchgröße und Ausführung mit drei Stoppern (wird separat verkauft). Es gibt mehr als 100 Optionen — Die beliebtesten Schlauchgrößen und -zusammensetzungen finden Sie unten unter Zubehör