Masterflex® L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, PharmaPure®, Double-Y-Elemente für Masterflex® UltraPharm™ Pumpenkopf, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06456-15EA 168 EUR
MFLX06456-15 MFLX06456-24
Masterflex® L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, PharmaPure®, Double-Y-Elemente für Masterflex® UltraPharm™ Pumpenkopf, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Die extrem geringe Aufsplitterung schützt die Reinheit der Flüssigkeit – ideal für empfindliche und kostspielige Fluide sowie für Filteranwendungen.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Sanfte, niedrige Pulsation und genaue Dosierung und Fluss bei der Verwendung im Masterflex® UltraPharm™ L/S® Pumpenkopf
  • Lange Lebensdauer unter Druck bei 2,7 bar (40 psi)
  • Erfüllt die Anforderungen der USP Klasse VI und ist FDA-konform
  • Ideal für Anwendungen in der Pharmazeutik und im Labor
Höhere Dosier- und Abgabegenauigkeit sind insbesondere bei Bioprozessanwendungen entscheidend. Der Masterflex® L/S® Doppel-Y-Pumpenschlauch, der in Verbindung mit dem Masterflex UltraPharm™ Pumpenkopf, Teil der Masterflex®-Produktserie, verwendet wird, ist speziell für den Füll-/Fertigstellungsvorgang ausgelegt. Der Masterflex® UltraPharm™-Pumpenkopf verwendet Offset-Rollen und proprietäre Masterflex®-Doppel-Y-Schlauchsätze und erzeugt eine sanfte, niedrige Pulsation und hochgenaue Dosierung und Strömung, um die größtmögliche Produktintegrität und -gleichmäßigkeit zu gewährleisten.
Anwendungen: Anwendungen in der Pharmazeutik, Biotechnologie und zum peristaltischen Pumpen
Eigenschaften: Lange Lebensdauer unter Druck bis zu 1.000 Stunden bei 2,7 bar (40 psi), ausgezeichnete Biokompatibilität, wenig extrahierbare Stoffe, sehr niedriges Splittern, ungiftig, nicht hämolytisch, undurchsichtiges Eierschalenweiß
Wählen Sie unsere PharmaPure®-Schläuche für niedriges Splittern, wenig extrahierbare Stoffe und eine längere Schlauchlebensdauer. Diese Schläuche eignen sich für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen und erfüllen die Vorgaben der USP Klasse VI, FDA 21 CFR 177.2600 und die Konformitätsstandards des Europäischen Arzneibuchs (EP 3.2.9). Der PharmaPure®-Schlauch hat einen Betriebstemperaturbereich von -60 bis 270 °F (-51 bis 132 °C). Der Schlauch kann mit Autoklav, Ethylenoxid, oder Gammastrahlung bis zu 2.5 Mrad sterilisiert werden.
Je nach Anwendungsbedarf können Sie sich für Präzisionsschläuche oder Hochleistungs-Präzisionsschläuche entscheiden. Hochleistungs-Präzisionsschläuche haben eine dickere Wandung, die die Druckerzeugung, die Saughöhe und die Fähigkeit zum Pumpen viskoser Flüssigkeiten verbessert.