ProBox Lagerboxen
Lieferant: Multiroir
216-2373EA 67.2 EUR
216-2373 216-2372 216-2371 216-2370 216-2369 216-2368 216-2367
ProBox Lagerboxen
Boxen Lagerboxen
Diese Aufbewahrungsboxen sind ein erstklassiges Organisationssystem, das mit einer Vision von Funktionalität, hoher Qualität und einem klaren skandinavischen Design entwickelt wurde.
  • Aus lichtdurchlässigem Material PP (Polypropylen)
  • Stapelbar
  • Garantiert lebensmittelecht
  • Hygienisch einwandfrei und leicht zu reinigen
  • Ergonomische Griffe
  • Geeignet für die Lagerung bei –40 bis 120 °C
  • 100 % recycelbar
Das Volumen der Boxen liegt zwischen 3 und 53 L, wodurch die Serie für eine Vielzahl von Aufbewahrungsanforderungen geeignet ist. Alle Boxen sind modular und stapelbar für eine optimale, platzsparende Lagerung. Die Aussparung und Rillen im Deckel verhindern ein Verrutschen beim Stapeln. Die Boxen sind durchscheinend und der Deckel lässt sich einfach mit zwei breiten und starken grauen Clips anklicken.