Etikettendrucker EMEA, M211
Lieferant: Brady
170381 170390
BRDY170381EA 125 EUR
BRDY170381 BRDY170390
Etikettendrucker EMEA, M211
Drucker Label Printers
Sie können Etiketten nahtlos erstellen, eine Vorschau anzeigen, Etiketten von Ihrem Handy aus drucken und schnell eine Verbindung zu einem zuverlässigen, industrietauglichen Drucker herstellen. Kein anderer telefongesteuerter Etikettendrucker entspricht derzeit den Designmöglichkeiten des Etikettendruckers M211.
  • Etikettendrucker M211, die Express Labels Mobile App und ein Telefon, zum Erstellen und Drucken von Etiketten
  • Robustes, industrielles Etikettiergerät ideal für jeden Arbeitsbereich.
  • Den ganzen Tag mit einer vollen Akkuladung einsatzfähig lassen sich 300 Etiketten drucken
  • Schnelle und zuverlässige Bluetooth-Verbindung
  • Mit der branchenführenden Express Labels App können Sie selbst komplexe Etiketten entwerfen, in der Vorschau anzeigen und drucken lassen
  • Erstellen Sie ganz einfach Etiketten mit Daten aus vorhandenen Tabellenkalkulationen
  • Arbeiten Sie effizient, indem Sie Etikettendesigns speichern und schnell mit Kollegen teilen
Erstellen, Vorschau und Drucken - direkt von Ihrem Telefon. Der M211 ist einfach und intuitiv und wurde für den Einsatz vor Ort entwickelt. Er läuft rund um die Uhr bei voller Aufladung und widersteht Stürzen, Stößen und Erschütterungen. Nie zuvor hat ein tragbarer Drucker der Einstiegsklasse all diese Eigenschaften in einem einzigen, bahnbrechenden Gerät kombiniert.
Wählen Sie aus über 90 Patronen, die bis zum Rand mit zuverlässigen, getesteten und speziellen Etikettenmaterialien gefüllt sind, die zuverlässig haften und auf jeder Oberfläche und in jeder Umgebung lesbar bleiben.
Standards: Beständig gegen Stürze aus 1,8 m, Beständig gegen Stöße bis zu 115 kg, Beständig gegen Erschütterungen nach Militärnorm (MIL-STD-810G).
Lieferumfang: Der Drucker (nur) wird in einer Kartonpackung mit Etikettenkassette M21-750-499, Netzkabel mit EU-, UK- und US-Steckern und Kurzanleitung geliefert.
Das Kit wird in einem Koffer mit M211 Drucker, M21-750-499 Kartusche für Etiketten, Kurzanleitung, Netzkabel mit EU-, UK und US-Steckern, Gürtelclip und Netzteil ausgeliefert.