Atemschutzgürtel und Gürtelsysteme für Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+., Versaflo™
Lieferant: 3M
Versaflo™
MMMATR325EA 50 EUR
MMMATR325 MMMATR326 MMMATR327
Atemschutzgürtel und Gürtelsysteme für Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+., Versaflo™
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Die Versaflo™-Gürtel wurden speziell entwickelt, um Benutzern dabei zu helfen, den Komfort zu erhalten und verschlissene oder beschädigte Teile zu ersetzen. Diese Riemen sind für die Verwendung mit dem Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+ ausgelegt.
  • Speziell entwickelte Riemen zur Verwendung mit Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+
  • Geeignet für die Verwendung mit bestimmten 3M™ Atemschutzgeräten
  • Erhältlich in Polyester, Leder oder Vinylmaterialien
Sparsame schwarze Polyestergurte sind bequem für den längeren Gebrauch. Ledergürtel sind besonders strapazierfähig. Vinylbänder sind bequem und leicht zu reinigen.