Scotch-Brite™ 2010 Hochleistungs-Mikrofasertücher
Lieferant: 3M
2010HLWS 2010HLGN2 SB2010YE SB2010HPW
MMMA2010HLWSEA 0 EUR
MMMA2010HLWS MMMA2010HLGN2 MMMASB2010YE MMMASB2010HPW
Scotch-Brite™ 2010 Hochleistungs-Mikrofasertücher
Wischtücher Reinigungstücher, wiederverwendbar Tücher für sensible Anwendungen
Die Scotch-Brite™ Hochleistungs-Mikrofasertücher der Serie 2010 bieten eine hocheffiziente, fusselfreie Reinigung auf praktisch jeder Oberfläche, sogar auf empfindlichen.
  • Hocheffiziente, fusselfreie Reinigung auf praktisch jeder Oberfläche
  • Kann mit oder ohne Wasser und mit oder ohne Reinigungsmittel verwendet werden
  • Die extrem langlebigen Tücher können bis zu 500 Waschzyklen standhalten
  • Maschinenwaschbar bis 95 °C
Entfernen Sie mühelos Staub, Schmutz, Öl und Fett mit den Scotch-Brite™ Hochleistungs-Mikrofasertüchern der Serie 2010. Diese Hochleistungs-Mikrofasertücher bieten eine hocheffiziente, fusselfreie Reinigung auf praktisch jeder Oberfläche, sogar auf empfindlichen. Wischtücher sind streifenfrei und können mit oder ohne Wasser und mit oder ohne Reinigungsmittel verwendet werden. Außerdem sind sie extrem strapazierfähig und überstehen bis zu 500 Wäschen bei 95 °C.