Diethanolamin 98,5-101,0%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 2,2'-Iminodiethanol
23372.290EA 39.6 EUR
23372.290 23372.360 23372.460
Diethanolamin 98,5-101,0%, GPR RECTAPUR®
Diethanolamin
Formel: C₄H₁₁NO₂
Molecular Weight: 105,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002843
CAS-Nummer: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
REACH: 01-2119488930-28
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on anhydrous) 98.5 - 101.0 %
Identification (IR) Passes test Passes test
Melting point (lower value) ≥ 25 °C
Melting point (upper value) ≤ 29 °C
Water ≤ 0.15 %