Kieselgel, rot/gelb, Perlen, GPR RECTAPUR® 3 - 6 mm, mit Indikator
Lieferant: VWR Chemicals
89053.360EA 113 EUR
89053.360 89053.292
Kieselgel, rot/gelb, Perlen, GPR RECTAPUR® 3 - 6 mm, mit Indikator
Silica gel
Feuchtigkeitsabsorbtionsmittel, neutral, zerfließt nicht, nicht korrosiv, regenerierbar durch Erhitzen bei etwa 150 °C.
  • Mixture of various indicators and free of dangerous materials
  • Colour change from ruby red to orange-yellow
  • Regeneration at 120 °C for 4 hours
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: > 1600 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Absorption capacity (H₂O; 25 °C; 50% RH) ≥20,0%
Residual humidity (150 °C) ≤3,0%