tri-Kaliumorthophosphat 90+ %, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kaliumphosphat, Kaliumphosphat tribasisch
467330010
467330050
467330250
ACRO467330010EA
45.4
EUR
ACRO467330010
ACRO467330050
ACRO467330250
tri-Kaliumorthophosphat 90+ %, rein
tri-Kaliumorthophosphat
Formel:
K₃O₄P Molecular Weight: 212.27 g/mol Schmelzpunkt: 1340 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036295 CAS-Nummer: 7778-53-2 EINECS: 231-907-1 Merck Index: 12,07830 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) | White |
Appearance (Form) | Powder or granules and/or chunks |
Titration excess HCl | ≥90.0 % |
Water | =<10 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...