Tupfer für Nährmedien, gebrauchsfertig, Compact Dry
Lieferant: Shimadzu Diagnostics Europe
450001NRS-0050 450004BPW-0050
NISS450001NRS-0050EA 110 EUR
NISS450001NRS-0050 NISS450004BPW-0050
Tupfer für Nährmedien, gebrauchsfertig, Compact Dry
Tupfer Tupfer für klinische Verwendung
CompactDry-Tupfer für Oberflächen, Fleisch, Fisch und Geflügel. Neues Design mit in 1-ml-Puffer getauchten Tupfern, gebrauchsfertig mit einem freistehenden Röhrchen und einer gut sichtbaren blauen Kappe und einem Tupfer.
NRS (Neutralising Rinse Solution): Universelle Neutralisationslösung, geeignet für die Prüfung der meisten desinfizierten Oberflächen in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie.
PBS (Phosphate Buffered Saline): Entwickelt für die Entnahme von Umwelt-/Oberflächenproben in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
LTE (Letheen Broth): Dient zur Probenahme von Oberflächen, die mit Desinfektionsmitteln auf Basis von quartärem Ammonium (Neutralisationsmittel) behandelt wurden. Wird auch von der FDA für die mikrobiologische Prüfung von Kosmetika empfohlen.
BPW (Buffer Peptone Water): Probenahme von zuvor gereinigten Oberflächen, speziell zur Wiederfindung von subletal geschädigten Salmonellenarten.
Jede Charge wird:
– gemäß ISO 11133:2014 geprüft, wie für ISO 18593:2018 erforderlich.
– nach 10 Tagen Inkubation bei 30 °C auf Sterilität geprüft, erkennbar an der Abwesenheit von Aerobiern und Anaerobiern.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten