3,3'-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N'-[3-(Dimethylamino)propyl]-N,N-dimethyl-1,3-propanediamine, N1-(3-(Dimethylamino)propyl)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine, N,N-Bis[3-(dimethylamino)propyl]amine
466340250
466341000
466345000
ACRO466340250EA
22.2
EUR
ACRO466340250
ACRO466341000
ACRO466345000
3,3'-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)
3,3'-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)
Formel:
C₁₀H₂₅N₃ Siedepunkt: 128,0°C ...131.0°C (27.0 hPa) Dichte: 0,8410 g/mL Flammpunkt: 98°C |
MDL:
MFCD00014880 CAS-Nummer: 6711-48-4 EINECS: 229-761-9 UN: 2922 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to brown liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4470 to 1.4510 (20°C, 589 nm) |
Titration Total base | 96.0 to 104.0 % |