MXPC Chemie-Membranpumpen, Welch Vacuum
Lieferant: Welch by Gardner Denver
117047 117057
181-0644EA 3100 EUR
181-0644 181-0645
MXPC Chemie-Membranpumpen, Welch Vacuum
Pumpen Vakuumpumpen
Die MXPC-SERIE basiert aus der neuesten Generation von Welch MPCpro Chemie-Membranpumpen, mit einer verbesserte Leistung - insbesondere im anwendungskritischen Bereich, bis nahe an das Endvakuum. Die 3D Formmembran (SPD)-Design bietet eine erhöhte chemi-sche Beständigkeit und eine einfachere Wartung. Das Endvakuum liegt Modelabhängig bei 5 oder 1,5 mbar. Diese Pumpstände sind ideal für Anwendungen, bei denen ein hohes Saugvermögen, eine schnelle Abpumpzeit und ein optimales Endvakuum erforderlich sind, wie zum Beispiel das Evakuieren, Ver-dampfen und Pumpen von chemischen, biologischen Gasen in chemischen - und pharmazeutischen Laboren.
  • Hohes Saugvermögen im anwendungskritischen Bereich
  • Extra lange Membranlebensdauer
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Robuste und zuverlässige Technologie
  • Perfekt für jedes Chemie-Labor, leise und sehr vibrationsarm
Hervorragende Chemikalienbeständigkeit:
Mit seinem marktführenden Design unter Verwendung von PTFE und anderen Fluorkunststoffen der medienberührenden Teilen sind die MXPC Pumpstände vollständig chemisch beständig vom Pum-peneinlass bis Pumpenauslass - gegen aggressive Lösungsmittel und Säuredämpfe.
MXPC Pumpstände bestehen aus einer trockenlaufenden Chemieresistenten MPCpro Membranpum-pe, einem saugseitige Kondensatabscheider (KA), druckseitigen Emissionskondensator (EK) für eine optimale nahezu 100%ige Lösungsmittelrückgewinnung, einen frontseitigen manuellen Vakuumregler und 2 Anschlüsse saugseitig.
Das kompakte, modulare Design benötigt minimalen Platz auf dem Labortisch oder im Unterschrank. Der sehr ruhige Lauf erlaubt es die Pumpe auch direkt neben der Anwendung auf zustellen. Und macht den MXPC Membranpumpstand somit zu der Wahl in vielen Laboren weltweit.
Paralleler Betrieb von 2 Prozessen mit einem Pumpstand:
Jeder MXPC Membranpumpstand verfügt über zwei Eingänge, sodass bis zu zwei Nutzer an dersel-ben Pumpe arbeiten können, oder der zweite Eingang zur Installation des optionalen Vakuummano-meters verwendet werden kann. Wenn eine präzise Vakuumregelung erforderlich ist, kann unseren VCpro 601 (Bestellnummer: 600100) digitalen Labor-Vakuumcontroller angeschlossen werden.
Typische anwendungen: Rotationsverdampfer, Vakuumtrockenschrank, Vakuumkonzentrator, Schnelles Verdampfen von sowohl Hoch- und Niedrig siedenden Lösemitteln.
Standards: 2006/42/EC: EN ISO 12100:2011 / EN 1012-2: 1996+A1:2009.
2014/30/EU: EN IEC 61000-6-2:2019 / EN 61000-6-3:2007 + A1:2011.
2011/65/EU: EN IEC 63000:2018.
Zubehörinformationen: Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar – u.a. digital und analoges Manometer, Mini-Netzwerk um noch mehr Anwendung an den MXPC Pumpstand an zuschließen usw.
Lieferumfang: Chemiemembranpumpe MPCpro, saugseitigen Abscheider, Emissionskondensator, Schuko-, UK- und US Anschlusskabel. Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Anleitung