Schaum- und TPE-Dichtungen
Lieferant: 3M
SF500-FOAM S2000-FOAM TCCSFI
MMMASF500-FOAMEA 706 EUR
MMMASF500-FOAM MMMAS2000-FOAM MMMATCCSFI
Schaum- und TPE-Dichtungen
Schutzbrillen
Schaum- und TPE-Dichtungen sind eine Reihe von Schutzeinsätzen, die für 3M™ Schutzbrillen entwickelt wurden.
  • Der Einsatz füllt die Lücke zwischen der Brille und dem Gesicht des Trägers, um das Schutzniveau zu erhöhen
  • Schaumdichtung sorgt für verbesserte mechanische Stoßdämpfung
  • Die Schaumstoffdichtung bietet außerdem zusätzlichen Komfort und Schutz vor Schweiß
  • TPE-Dichtung (mit oder ohne rx-verschreibungspflichtigem Einsatz) zum Schutz vor Flüssigkeiten und großen Staubpartikeln erhältlich
  • Passend für bestimmte 3M™ Schutzbrillen
Reduzieren Sie das Verletzungsrisiko durch Projektile und andere Fremdkörper mit 3M™ Schaum- und TPE-Dichtungen.
Schaumstoffeinsätze füllen die Lücke zwischen der Brille und dem Gesicht des Trägers und bilden eine zusätzliche Schutzschicht, um Verletzungen durch fliegende Projektile und andere gefährliche Trümmer zu vermeiden. Einige bieten auch zusätzlichen Komfort und Schutz vor Schweiß, was sie ideal für Menschen macht, die unter heißen und feuchten Bedingungen arbeiten.
Die TPE-Dichtung bietet Schutz vor Flüssigkeiten und großen Staubpartikeln.