Schutzbrille, Virtua™
Lieferant: 3M
Virtua™
MMMA71500-00002EA 6.8 EUR
MMMA71500-00002 MMMA715001AF MMMA715001AF-BULK MMMAVIRTUA0 MMMAVIRTUA0_U
Schutzbrille, Virtua™
Schutzbrillen
Virtua™ Schutzbrillen verfügen über ein randloses, umlaufendes Design für vollständige Abdeckung und konturierte, flexible Bügel, um Komfort zu gewährleisten. Die integrierten Seitenschilde bieten zusätzlichen Schutz vor herumfliegenden Objekten.
  • Preisgünstige Basic-Unisex-Schutzbrille für den Einmalschutz
  • Das Wrap-Around-Design verbessert die Passform und verhindert ein Verrutschen
  • Das Design bietet maximale Klarheit, hervorragende Abdeckung und ein weites Sichtfeld
  • Einfach zu säubern
Holen Sie sich mit Virtua™ Schutzbrillen einen erschwinglichen Einweg-Augenschutz für Besucher vor Ort. Diese Schutzbrille verfügt über ein umlaufendes Design, das eine vollständige Abdeckung und ein weites Sichtfeld gewährleistet. Die konturierten, flexiblen Bügel sorgen für einen engen und bequemen Sitz, und das Glas bietet maximale Klarheit und verfügt über eine kratzfeste Beschichtung für längere Haltbarkeit.