Ex-Schutz-Wellschläuche, b.safe
Lieferant: Bohlender
R773-16 R773-18
BOHLR773-16EA 155 EUR
BOHLR773-16 BOHLR773-18
Ex-Schutz-Wellschläuche, b.safe
Schläuche Transferschlauch
Flexible Wellschläuche aus ableitfähigen Kunststoffen.
Lieferung erfolgt meterweise in der bestellten Menge am Stück als Rollenware.