L-α-Phenylalanin 98,5-101,5% (Trockenmasse) USP, Multikompendial, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Synonyme:
H-Phe-OH, H-L-Phe-OH, L-α-Phenylalanin, 3-Phenyl-L(-)-alanin, 3-Phenyl-L-alanin, (S)-(-)-2-Amino-3-phenylpropansäure
Veränderungsmanagement-Kategorie= R
MACR4945-06EA
1546.31
EUR
MACR4945-06
MACR4945-07
L-α-Phenylalanin 98,5-101,5% (Trockenmasse) USP, Multikompendial, Macron Fine Chemicals™
L-α-Phenylalanin
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 173 °C Dichte: 0,754 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064227 CAS-Nummer: 63-91-2 EINECS: 200-568-1 Merck Index: 14,07271 |