Aprepitant
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(((2R,3S)-2-((R)-1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethoxy)-3-(4-fluorophenyl)morpholino)methyl)-1H-1,2,4-triazol-3(2H)-one
465310010
465312500
ACRO465310010EA
429
EUR
ACRO465310010
ACRO465312500
Aprepitant
Aprepitant
Formel:
C₂₃H₂₁F₇N₄O₃ Molecular Weight: 534.43 g/mol Schmelzpunkt: 255°C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12912491 CAS-Nummer: 170729-80-3 UN: 3077 ADR: 9 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 250°C to 255°C |
Water | ≤ 0.5% |
HPLC | ≥ 97.5% |
Specific optical rotation | +66° to +71° (20°C, 589nm) (1% in M%eOH) |