Valsartan
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-2-(N-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)pentanamido)-3-methylbutanoic acid, (S)-2-(N-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)pentanamido)-3-methylbutanoic acid
465560010 465560050
ACRO465560010EA 32.4 EUR
ACRO465560010 ACRO465560050
Valsartan
Valsartan
Formel: C₂₄H₂₉N₅O₃
Molecular Weight: 435.52 g/mol
Schmelzpunkt: 117°C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00865840
CAS-Nummer: 137862-53-4
Merck Index: 13.9982
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white to light beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
Specific optical rotation -55° to -70° (20°C, 589nm) (1% in CH3OH)
Water ≤ 2%