Tenofovir
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(R)-(((1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl)oxy)methyl)phosphonic acid, (R)-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic acid
465610010
465610050
ACRO465610010EA
56
EUR
ACRO465610010
ACRO465610050
Tenofovir
Tenofovir
Formel:
C₉H₁₄N₅O₄P Molecular Weight: 287,22 g/mol Schmelzpunkt: 283°C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00943794 CAS-Nummer: 147127-20-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤ 3% |
HPLC | ≥ 97.5% |