Pomalidomide
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-N-(2,6-dioxo-3-piperidyl)phthalimide, 4-Amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione
465700010
465702500
ACRO465700010EA
321
EUR
ACRO465700010
ACRO465702500
Pomalidomide
Pomalidomide
Formel:
C₁₃H₁₁N₃O₄ Schmelzpunkt: 315°C…320°C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12756407 CAS-Nummer: 19171-19-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to green powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥ 98.5% |
Loss on drying | ≤ 1% |