Sorafenib tosylate (BAY 43-9006 tosylate salt)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
465710010 465712500
ACRO465710010EA 253 EUR
ACRO465710010 ACRO465712500
Sorafenib tosylate (BAY 43-9006 tosylate salt)
Sorafenib tosylate (BAY 43-9006 tosylate salt)
Formel: C₂₁H₁₆ClF₃N₄O₃·C₇H₈O₃S
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD08235032
CAS-Nummer: 475207-59-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Almost white to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%