Rotigotine
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-6-[Propyl[2-(thiophen-2-yl)ethyl]amino]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol
466541000 466545000
ACRO466541000EA 179 EUR
ACRO466541000 ACRO466545000
Rotigotine
Rotigotine
Formel: C₁₉H₂₅NOS
Molecular Weight: 315,48 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00870193
CAS-Nummer: 99755-59-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 98%
Titration Total base 98 to 102%