Genipin
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl (1S,2R,6S)-2-Hydroxy-9-(hydroxymethyl)-3-oxabicyclo[4.3.0]nona-4,8-diene-5-carboxylate, (1R,4aS,7aS)-Methyl 1-hydroxy-7-(hydroxymethyl)-1,4a,5,7a-tetrahydrocyclopenta[c]pyran-4-carboxylate
466640010 466642500
ACRO466640010EA 235 EUR
ACRO466640010 ACRO466642500
Genipin
Genipin
Formel: C₁₁H₁₄O₅
Molecular Weight: 226,23 g/mol
Schmelzpunkt: 121°C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00888600
CAS-Nummer: 6902-77-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118.0°C to 123.0°C
HPLC ≥ 98.0%
Water ≤ 1.0%