5-(N-2-3-Dihydroxypropylacetimido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Iohexol, N1,N3-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-(N-(2,3-dihydroxypropyl)acetamido)-2,4,6-triiodoisophthalamide, 5-[Acetyl(2,3-dihydroxypropyl)amino]-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodoisophthalamide, N,N'-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[N-(2,3-dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodoisophthalamide
466650250
466651000
466650250.EA
110
EUR
466650250.
466651000.
5-(N-2-3-Dihydroxypropylacetimido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide
5-(N-2-3-Dihydroxypropylacetimido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide
Formel:
C₁₉H₂₆I₃N₃O₉ Molecular Weight: 821.142 g/mol Schmelzpunkt: 180°C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077732 CAS-Nummer: 66108-95-0 EINECS: 266-164-2 Merck Index: 13.5069 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥ 98.0% (sum of isomers) |
Heavy metals | ≤ 20ppm |
Water | ≤ 4.0% (K.F.) |