Spinosad Gemisch aus A und D
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
467190010 467190050
467190010.EA 89 EUR
467190010. 467190050.
Spinosad Gemisch aus A und D
Spinosad
Formel: C₈₃H₁₃₂N₂O₂₀
Schmelzpunkt: 142°C…145°C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01753923
CAS-Nummer: 168316-95-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13.8824
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to grey powder or crystalline powder
NMR Conform
Melting point 120°C to 126°C
HPLC ≥ 94%