Tedizolid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (R)-3-(3-Fluoro-4-(6-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)pyridin-3-yl)phenyl)-5-(hydroxymethyl)oxazolidin-2-one
467580010 467582500
467580010.EA 206 EUR
467580010. 467582500.
Tedizolid
Tedizolid
Formel: C₁₇H₁₅FN₆O₃
Molecular Weight: 370,34 g/mol
Schmelzpunkt: 201°C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD19442562
CAS-Nummer: 856866-72-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
Loss on drying ≤ 6%