4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Deoxyarbutin, 4-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenol, 4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenol
467600050 467600250
ACRO467600050EA 37.2 EUR
ACRO467600050 ACRO467600250
4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol
4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Molecular Weight: 194,227 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09970981
CAS-Nummer: 53936-56-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83°C to 88°C
HPLC ≥ 97.5%
Water ≤ 2%