Schüttelwasserbad 230 V; 50/60 Hz
Schüttelwasserbad für exakt reproduzierbare Temperaturen
Arbeitstemperaturbereich: 25 bis 100°C
- Leicht lesbare digitale LED Anzeige
- Einstellung und Anzeige von Temperaturwerten in Schritten von 0,1°C.
- Folientastatur mit prägnanten Symbolen
- Digitale Sollwerteinstellung
- Drehzahl stufenlos einstellbar, lastunabhängig
- 1-Punkt-Temperaturregler
- Übertemperaturschutz für den Betrieb mit nichtbrennbaren Flüssigkeiten und Wassermangelsicherung
- Elektronische Funktionsüberwachung des Temperaturreglers
- Kühlschlange serienmäßig
- Antrieb der Schütteleinheit mit sanftem Anlauf und Überlastschutz
- Lagerung der Schütteleinheit auf rostfreien Spezialkugellagern
"Kühlschlange serienmäßig
Antrieb der Schütteleinheit mit sanftem Anlauf und Überlastschutz
Lagerung der Schütteleinheit auf rostfreien SpezialkugellagernLinear, oszillierende Schüttelbewegung
Schüttelkorb zu Reinigungszwecken leicht herausnehmbar
Abdeckrahmen mit Kondenswasserrinne
Badgefäß mit Entleerungshahn
Wärmeisolierender Deckel aus Edelstahl Rostfrei, doppelwandig mit innerer Wölbung
verhindert das Zurücktropfen von Kondensat in die Gefäße
Badkörper, Abdeckrahmen, Schüttelkorb und Heizung aus Edelstahl Rostfrei
Deckel und Siebboden serienmäßig
The built-in speed controller allows a load-independent, infinitely adjustable shaking movement with a smooth start-up. The H 20 SW and H 20 SOW models are equipped with a cooling coil as standard. The temperature range of the shaking water baths can be extended downwards by up to +10 °C by connecting them to the domestic water supply or to commercially available circulating coolers.
Lieferumfang: Supplied with lid and perforated tray as standard.