Abdampfbäder, Hydro Serie
Lieferant: LAUDA
L003066 L003067 L003068 L003069 L003070
462-0619EA 933 EUR
462-0619 462-0620 462-0621 462-0622 462-0623
Abdampfbäder, Hydro Serie
Bäder Heizbäder
Abdampfwasserbäder, ideal für schonendes Abdampfarbeiten. Der Arbeitstemperaturbereich ist 25 bis 100 °C.
  • Temperatureinstellung über Drehknopf mit Temperaturskala
  • 1-Punkt-Temperaturregler
  • Wassermangelsicherung
  • Badkörper, Abdeckrahmen, Siebboden und Heizung aus Edelstahl
  • Alle Abdeckungen und der mehrteilige Ringsatz sind abnehmbar
  • Mehrteiliger Ringsatz aus wärmebständigem Kunststoff
Der Abdeckrahmen verfügt über eine integrierte Bohrung zur Aufnahme einer Rotorstange.
Temperaturkonstanz: ±3 K
Stromversorgung: 230 V; 50/60 Hz
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Standardmäßig mit einstellbarem Wasserstandsregler, Siebplatte und Ringsatz.
Bitte beachten