Masterflex® 1-1/2” Hygiene Tri-Clamp-Verschluss, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX40330-19EA 262 EUR
MFLX40330-19 MFLX40330-20 MFLX40330-21
Masterflex® 1-1/2” Hygiene Tri-Clamp-Verschluss, Avantor®
Fittings und Verbinder
Schließen Sie Ihre Hygieneleitungen mit einer sicheren Verbindung.
  • Vollständig kompatibel mit anderen Tri-Clamp®-Verbindungen in ähnlichen Größen
  • Erfüllen Sie die Anforderungen für USP Klasse VI, FDA, REACH und California Proposition 65
  • Durch Gammabestrahlung sterilisierbar
Diese Sanitärarmaturen eignen sich perfekt für den Übergang von Hygiene-Klemmverbindungen zu Dichtungen oder Schlauchnippel für flexible Schläuche. Diese Adapter bieten eine gute Chemikalienbeständigkeit und können mit Gammastrahlung sterilisiert werden. Für ein komplettes SystemMore Product Information