Masterflex® Micro2 Flow Schnelltrennkupplung mit Schlauchnippel auf Schlauchhülse mit Ventil, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX40262-22EA 142 EUR
MFLX40262-22 MFLX40262-23 MFLX40262-24 MFLX40262-25 MFLX40262-26 MFLX40262-27 MFLX40262-28 MFLX40262-29 MFLX40262-30 MFLX40262-31 MFLX40262-32 MFLX40262-33 MFLX40262-34 MFLX40262-35 MFLX40262-36
Masterflex® Micro2 Flow Schnelltrennkupplung mit Schlauchnippel auf Schlauchhülse mit Ventil, Avantor®
Fittings und Verbinder
Mechanische Innovationen reduzieren das Risiko von Flüssigkeitsübertritt und Kontamination.
  • Aseptisches Verbinden und Trennen
  • Federloser Durchflusspfad
  • Eingelassene Verbindungsteile
  • Gehäusematerialien aus Polypropylen und PVDF der USP-Klasse VI
  • Vermeidung versehentlicher Trennung durch Entriegelung per Sicherheitsschieber
  • Eine komplette Kupplung erfordert eine Verbinder aus Nippel und Hülse mit derselben Durchflussgröße (muss separat bestellt werden). Mit Micro2-Schnelltrennkupplungen mit Schlauchnippel kompatibel.
Masterflex® SchnelltrennkupplungenMore Product Information