Masterflex® Einwegbeutel-Anschlussscheibe Mini Dome, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX40331-00EA 39.2 EUR
MFLX40331-00 MFLX40331-01 MFLX40331-02 MFLX40331-03 MFLX40331-04 MFLX40331-06 MFLX40331-07 MFLX40331-08 MFLX40331-09 MFLX40331-10
Masterflex® Einwegbeutel-Anschlussscheibe Mini Dome, Avantor®
Fittings und Verbinder
Mini-Dome-Vorsprünge verhindern eine Saugblockade.
  • Schlauchnippelgröße von 1/8" bis 1"
  • 2-1/4" Scheibendurchmesser
Masterflex® Einwegbeutel-Ports sind so konstruiert, dass sie mit medizinischen Beuteln und Bioreaktorbeuteln aus ähnlichem Material thermisch oder ultraschallverschweißt werden können. Zu diesen Materialien gehört Polyethylen. Diese Beutel können zum Übertragen von Flüssigkeiten, Arzneimittelverbindungen und Zellkulturen in den biopharmazeutischen Märkten verwendet werden.
Wenn eine Materialvalidierung erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an unsere technischen Supportmitarbeiter.