Heating and cooling process thermostats, Integral T
Lieferant: LAUDA
L002663 L002664 L002665 L002666 L002667 L002668 L002669 L002670
LAUDL002663EA 0 EUR
LAUDL002663 LAUDL002664 LAUDL002665 LAUDL002666 LAUDL002667 LAUDL002668 LAUDL002669 LAUDL002670
Heating and cooling process thermostats, Integral T
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Prozess-Thermostat mit integriertem Kühlsystem für das dynamische Temperieren im externen Kreislauf.
  • Das PowerAdapt-System nutzt die maximal mögliche Wärmemenge, die das Stromversorgungssystem zulässt
  • Wassermangel und einstellbarer Übertemperaturschutz mit akustischem Alarm für den Einsatz mit brennbaren und nicht brennbaren Flüssigkeiten
  • Extrem leistungsstarke Druckpumpe
  • Integrierter Anschluss für externen PT100, zweiter externer PT100 über Schnittstellenmodul realisierbar
  • Störungsfernmeldung durch potentialfreien Kontakt
  • Aufrüstmöglichkeit auf bis zu zwei weitere Schnittstellen (RS232/485, Profibus, Analog, Kontakt- oder EtherCAT-Modul)
  • Programmierer mit 150 Temperatur-/Zeitsegmenten, die in fünf Programme unterteilt werden können
  • Einstellbarer Bypass zur Druckbegrenzung und digitale Anzeige des Pumpendrucks
  • Kühlluft des Kondensators
  • Verwendet herkömmliche Kältemittel (HFKW) gemäß der europäischen Gesetzgebung zur Kontrolle von F-Gasen (EU) 517/2014
  • Verwaltung von Wärmeträgerflüssigkeiten mit gespeicherten Eigenschaften
Bedienung über Cursor- und Softkeytasten, Tmax Taste für ÜbertemperaturFarbiges TFT Display für gleichzeitige Anzeige von Ist- und Sollwert sowie grafische Darstellung des Temperaturverlaufs Menüführung im Klartext und sechs wählbare Sprachen DE, EN, FR, ES, IT, RU.Integriert im System ist auch ein Webserver für die Browser gestützte Bedienung in lokalen Netzwerken via PC, tablet oder smartphone, gesicherte Übertragung durch Authentifizierung und Verschlüsselung (USB- und Ethernet-Schnittstelle serienmäßig, Datenexport auf USB-Stick).
SmartCool System für energiesparende digitale Kältesteuerung inkl. Kompressorautomatik Temperiermedienverwaltung mit hinterlegten Stoffdaten und ein PowerAdapt System für optimal angepasste max. Heizleistung ohne Überlastung der Spannungsversorgung. Unterniveauschutz und einstellbarerÜbertemperaturschutz mit akustischem Alarm für den Betrieb mit brennbaren und nichtbrennbaren Flüssigkeiten Besonders leistungsstarke Druckpumpe.
Max. flow rate / max. pressure: 40 L/min, 3,5 bar
IN 1030 T/ IN 1330 TW: 60 L/min, 5,5 bar pressure
Bestellinformation: Schläuche und Verteiler mit 4 Anschlüssen können separat bestellt werden.
Lieferumfang: Lieferung mit Nippeln für Pumpenanschlüsse.
Bitte beachten Kühl-Leistung bei +20; +10; +0; −10; −20 and −30 °C.