Magnetrührer, TWISTER
Lieferant: IKA
20027389 20027010 20027388 20027390 20112621
442-1328EA 1208 EUR
442-1328 442-1326 442-1327 442-1329 442-1334
Magnetrührer, TWISTER
Rührer Magnetrührer
TWISTER ist ein universelles und kompaktes Rührgerät mit Magnetantrieb. TWISTER ist in der Standardausführung ein leistungsstarker Einstellen-Magnetrührer zum Mischen von bis zu 5 Liter bei einer maximalen Drehzahl von 3000 min⁻¹ und einer Viskosität von bis zu 500 mPa·s. Durch den Anschluss weiterer TWISTER-Rühreinheiten (als Zubehör, IKAA20112621, erhältlich) lässt sich TWISTER zu einem Mehrstellen-Magnetrührer mit bis zu 30 Rührpositionen erweitern. Die Rührpositionen können einzeln oder gleichzeitig gesteuert werden (Leader-Follower-Prinzip).
  • Touch-Bedienung
  • Kraftvolles Mischen, ideal zum Mischen kleiner Mengen in kleinen Gefäßen
  • Automatische Bechererkennung
  • Drehmoment-Trendanzeige
  • Umkehr der Drehrichtung
  • Individuelle Steuerung der Platten, jeder Rührposition eine andere Geschwindigkeit oder Rührrichtung zuweisen
Mit dem Multipositionen-Rühraufsatz TW. IX verwandelt sich der Antrieb in einen Magnetrührer mit 9 Rührpositionen zum effizienten Mischen von Probengefäßen mit kleinen Volumina (8 bis 60 ml). Der TW. VX-Shaker-Aufsatz verwandelt den universellen Magnetantrieb in einen Vortex- oder Orbitalshaker.
TWISTER ermöglicht eine neue Art der Interaktion zwischen Benutzer und Laborgerät. Alle Informationen werden intuitiv über das intuitive und chemikalienbeständige 360°-LED-Glasdisplay vermittelt, ohne alphanumerische Anzeige. Während des Betriebs kann entweder die Drehzahl oder die zum Rühren benötigte Leistung angezeigt werden. Beispielsweise können Viskositätsänderungen beobachtet und in Prozent angezeigt werden. Das Mischen kann dank integrierter Bechererkennung sowohl per Knopfdruck als auch durch Aufsetzen oder Berühren des Bechers gestartet werden. Die Umkehrfunktion ändert die Drehrichtung in definierbaren Zeitintervallen. Dies führt insbesondere bei schwer mischbaren Proben zu einer deutlichen Verbesserung der Mischergebnisse.
Die hohe Schutzart IP 66 ermöglicht den Einsatz unter rauen Bedingungen. So kann TWISTER beispielsweise unter fließendem Wasser gereinigt oder im Inkubator bei Temperaturen bis 40 °C betrieben werden. Das kompakte und innovative Design ist robust und sicher. Es eignet sich besonders für den Einsatz in Laboren mit begrenztem Platzangebot.
Lieferumfang: TWISTER Set 1 beinhaltet: 1× TWISTER Magnetrührer, Netzteil (TW.PWR.0) für bis zu zwei Geräte und ein Magnetrührstäbchen.
TWISTER Set 2 beinhaltet: 2× TWISTER Magnetrührer, Netzteil (TW.PWR.0) für bis zu zwei Geräte und 2× Magnetrührstäbchen.
TWISTER Set 3 beinhaltet: 3× TWISTER Magnetrührer, Netzteil (TW.PWR.1) für bis zu vier Geräte und 3× Magnetrührstäbchen.
TWISTER Set 4 beinhaltet: 4× TWISTER Magnetrührer, Netzteil (TW.PWR.1) für bis zu vier Geräte und 4× Magnetrührstäbchen.
Bitte beachten Je nach Anzahl der Geräte muss ggf. ein anderes Netzteil verwendet werden. Das mitgelieferte Netzteil ist für die Stromversorgung von bis zu zwei Geräten ausgelegt.