Masterflex® Ismatec® Gerade Microboreanschlüsse, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
34002-09 34002-10 34002-12 34002-14 34002-18 34002-22 34002-24 34002-26
MFLX34002-09EA 108 EUR
MFLX34002-09 MFLX34002-10 MFLX34002-12 MFLX34002-14 MFLX34002-18 MFLX34002-22 MFLX34002-24 MFLX34002-26
Masterflex® Ismatec® Gerade Microboreanschlüsse, Avantor®
Fittings und Verbinder
Verbindet selbst kleinste Schläuche mit leckagefreier Abdichtung von Vakuum bis Druck.
  • Mehrere Möglichkeiten, passend auf Ihre Bedürfnisse
  • Edelstahlfittings passend für Ismatec®-Größen - von 09 bis 26
Lieferumfang: Jedes Kit enthält 2 Fittings.