Heiz- und Kühlprozessthermostate, Integral XT
Lieferant: LAUDA
L002673 L002674 L002675 L002676 L002677 L002678 L002680 L002684 L002685 L002687 L002689 L002682 L002683 L002681
LAUDL002673EA 0 EUR
LAUDL002673 LAUDL002674 LAUDL002675 LAUDL002676 LAUDL002677 LAUDL002678 LAUDL002680 LAUDL002684 LAUDL002685 LAUDL002687 LAUDL002689 LAUDL002682 LAUDL002683 LAUDL002681
Heiz- und Kühlprozessthermostate, Integral XT
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Temperiersysteme
Prozess-Thermostate mit integriertem Kühlsystem für das dynamische Temperieren in externen Kreisläufen.
  • Farbiges TFT-Display für gleichzeitige Anzeige von Ist- und Sollwert sowie grafische Darstellung des Temperaturverlaufs
  • Klare Navigation im Textmenu, sechs wählbare Sprachen, DE, EN, FR, ES, IT und RU
  • Temperiermedienverwaltung flüssiger Stoffe mit hinterlegten Daten
  • Bedienung über Cursor- und Softkeytasten. Zusätzliche Tmax-Taste für Übertemperatur
  • SelfCheck Assistent für Systemdiagnose
  • Vollelektronischer stetiger Regler mit PID-Verhalten für interne und externe Regelung
  • Funktion zur Selbstadaption um Regelparameter zu ermitteln
  • Programmgeber mit 150 Temperatur-/Zeitsegmenten, aufteilbar in 5 Programme, optimiert für Temperaturrampen sowie digitale Pumpendruckanzeige
Der Thermostat ist mit einem PowerAdapt-System ausgestattet, das die Nutzung der die von der Stromversorgung zugelassenen maximal möglichen Wärmemenge ermöglicht; mit Unterniveau- und einstellbarem Übertemperaturschutz mit akustischem Alarm zum Einsatz mit brennbaren und nicht brennbaren Flüssigkeiten. Eine integrierte leistungsstarke LAUDA Variopumpe (Druckpumpe) mit 8 wählbaren Leistungsstufen zur Regelung des Auslaufdrucks.
Standardmäßig mit USB- und Ethernet-Schnittstelle ausgestattet, sowie Anschluss für externen PT100. Ein zweiter externer PT100 ist über Schnittstellenmodul realisierbar. Aufrüstbar um bis zu 2 weitere Schnittstellen (RS 232/485, Profibus, Analog, Kontakt- oder EtherCAT-Modul) und einen integrierten Webserver für den browserbasierten Betrieb in lokalen Netzwerken über PC, Tablet oder Smartphone, sichere Datenübertragung durch Authentifizierung Verfahren und Verschlüsselung.
Störungsfernanzeige durch potenzialfreien Kontakt und einen integrierten und einstellbaren Bypass. Es enthält nicht nur ein SmartCool-System für energiesparendes, digitales Kühlmanagement, einschließlich Kompressor-Ein-Aus-Steuerung, sondern vor allem ein sehr kleines Innenvolumen und ein großes nicht thermostatisiertes Ausdehnungsgefäß (Kaltflüssigkeitsschichtsystem) und Kondensatorkühlwasser. Die Geräte verwenden herkömmliche Kältemittel (HFKW) gemäß der europäischen Gesetzgebung zur Kontrolle von F-Gasen (EU) 517/2014. Max. Förderdruck: 3,1 bar; Durchfluss: 65 L/min für alle Modelle außer IN 4XTW/IN 8XTW: 3,1 bar; Durchfluss: 60 L/min, IN 1850XTN: 6 bar, Durchfluss: 120 L/min.
Bestellinformation: Schlauch, Adapter, Durchflussregelsysteme sind separat erhältlich. Lieferung mit Ethernet- und USB-Schnittstelle, PT100 und Störkontakt.
Bitte beachten Kühlleistung bei +200; +100; +20; +10; 0; −10; −20; −30; −40;−50; −60; −70; −80 und −90 °C.