Kalium-tert-butoxid ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kalium-tert-butanolat, 2-Methyl-2-propanol Kaliumsalz, Kalium-tert-butylat
91241.180EA
40.5
EUR
91241.180
91241.290
91241.100
Kalium-tert-butoxid ≥98%, GPR RECTAPUR®
Kalium-tert-butanolat
Formel:
C₄H₉KO Molecular Weight: 112,21 g/mol Schmelzpunkt: 256…258 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012162 CAS-Nummer: 865-47-4 EINECS: 212-740-3 UN: 3206 ADR: 8 (4.2),II |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt | Min. 98 % |