Headspace-Fläschchen aus Glas mit Bördelverschluss, Hochleistungsanwendungen der Klasse 3, SureSTART™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
6PCV10-1F 6PCV10-1FT 6PCV20-1F 6PCV20-1FF 6PCV20-1FT 6PCV20-1R 6PCV20-1RF 6PCV20-1RT 6PCV6-1F 6PCV6-1FF 6PCV6-1FT 6PCV10-V1
HYPE6PCV10-1FEA 55.3 EUR
HYPE6PCV10-1F HYPE6PCV10-1FT HYPE6PCV20-1F HYPE6PCV20-1FF HYPE6PCV20-1FT HYPE6PCV20-1R HYPE6PCV20-1RF HYPE6PCV20-1RT HYPE6PCV6-1F HYPE6PCV6-1FF HYPE6PCV6-1FT HYPE6PCV10-V1
Headspace-Fläschchen aus Glas mit Bördelverschluss, Hochleistungsanwendungen der Klasse 3, SureSTART™
Vials
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ Headspace-Fläschchen aus Glas mit Bördelverschluss, Leistungsklasse 3, für Analysen flüchtiger Gase.
Diese Headspace-Fläschchen sind in den Klarglasformaten 6, 10 und 20 ml erhältlich und für die Analyse flüchtiger Gase erforderlichen höheren Temperaturen und Innendrücken ausgelegt. Hierbei handelt es sich um Fläschchen der Leistungsstufe 3, was bedeutet, dass sie Ihre wertvollsten Proben schützen und konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen liefern sollen. Sie sind spezifikationszertifiziert, um physikalische Abmessungen und Autosampler-Kompatibilität sicherzustellen. Alle entsprechen den Voraussetzungen der Arzneibücher von US, EU, JPN. Verwenden Sie 20-mm-Bördelkappen und Septen für diese Headspace-Fläschchen. In Großpackungen kaufen um Geld zu sparen.