Kappen für Headspace-Fläschchen aus Glas mit Bördelverschluss, Hochleistungs-Anwendungen der Klasse 3, SureSTART™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
6PBCC20-ST3 6PBCC20-ST3F 6PBCC20-ST3T 6PBCC20-STH 6PBCC20-STHT 6PBCC20-STME 6PBCC20-STMEF 6PBCC20-STMET 6PCC20-ST3 6PCC20-ST3F 6PCC20-ST3T
HYPE6PBCC20-ST3EA 81.6 EUR
HYPE6PBCC20-ST3 HYPE6PBCC20-ST3F HYPE6PBCC20-ST3T HYPE6PBCC20-STH HYPE6PBCC20-STHT HYPE6PBCC20-STME HYPE6PBCC20-STMEF HYPE6PBCC20-STMET HYPE6PCC20-ST3 HYPE6PCC20-ST3F HYPE6PCC20-ST3T
Kappen für Headspace-Fläschchen aus Glas mit Bördelverschluss, Hochleistungs-Anwendungen der Klasse 3, SureSTART™
Verschlüsse Chromatographieampullen-Verschlüsse
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ Headspace-Fläschchen aus Glas mit Bördelverschluss, Leistungsklasse 3, für Analysen flüchtiger Gase.
Diese Headspace-Fläschchen sind in den Klarglasformaten 6, 10 und 20 ml erhältlich und für die Analyse flüchtiger Gase erforderlichen höheren Temperaturen und Innendrücken ausgelegt. Hierbei handelt es sich um Fläschchen der Leistungsstufe 3, was bedeutet, dass sie Ihre wertvollsten Proben schützen und konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen liefern sollen. Sie sind spezifikationszertifiziert, um physikalischeMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable