Verschlüsse für 20-ml-Headspace-Glasfläschchen mit Bördelkappe, Alltagsanalyse der Stufe 1, SureSTART™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
CHCC20-1 CHCC20-1F CHCC20-1M CHCC20-1MT CHCC20-1T CHCC20-2 CHCC20-2F CHCC20-2M CHCC20-2MT CHCC20-2T
HYPECHCC20-1EA 51 EUR
HYPECHCC20-1 HYPECHCC20-1F HYPECHCC20-1M HYPECHCC20-1MT HYPECHCC20-1T HYPECHCC20-2 HYPECHCC20-2F HYPECHCC20-2M HYPECHCC20-2MT HYPECHCC20-2T
Verschlüsse für 20-ml-Headspace-Glasfläschchen mit Bördelkappe, Alltagsanalyse der Stufe 1, SureSTART™
Verschlüsse Chromatographieampullen-Verschlüsse
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 20-ml-Glasfläschchen mit Bördelverschluss der Leistungsstufe 1 für die alltägliche Chromatographieanalyse. Sie stellen eine kostengünstige Wahl dar und können mit allen Headspace-GC-Instrumententypen verwendet werden.
Diese Headspace-Fläschchen bestehen aus hochwertigem Glas erster hydrolytischer Klasse (Typ 1) und verfügen über eine dickere Glaswand, um höheren Temperaturen und Innendrücken für die Analyse flüchtiger Gase im Headspace des Fläschchens standzuhalten. Die Fläschchen sind spezifikationszertifiziert, um sicherzustellen, dass die physikalischen Abmessungen mit Autosamplern kompatibel sind, und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Arzneibücher. Verschließen Sie diese Bördelfläschchen mit 20-mm-Bördelkappen und Septen aus Aluminium mit einem manuellen oder elektronischen Bördelwerkzeug.