Verschlüsse für 2-ml-Glasfläschchen mit Schnappverschluss, Hochdurchsatz-Anwendungen der Klasse 2, SureSTART™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
6ARC11NRT1 6ARC11NRT1F 6ARC11NRT1R 6ARC11NRT1RT 6ARC11NRT1T 6ARC11ST1 6ARC11ST1F 6ARC11ST1R 6ARC11ST1RF 6ARC11ST1RT 6ARC11ST1T
HYPE6ARC11NRT1EA 26.4 EUR
HYPE6ARC11NRT1 HYPE6ARC11NRT1F HYPE6ARC11NRT1R HYPE6ARC11NRT1RT HYPE6ARC11NRT1T HYPE6ARC11ST1 HYPE6ARC11ST1F HYPE6ARC11ST1R HYPE6ARC11ST1RF HYPE6ARC11ST1RT HYPE6ARC11ST1T
Verschlüsse für 2-ml-Glasfläschchen mit Schnappverschluss, Hochdurchsatz-Anwendungen der Klasse 2, SureSTART™
Verschlüsse Chromatographieampullen-Verschlüsse
Wählen Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 2-ml-Schnappfläschchen aus Glas, Leistungsstufe 2, um qualitativ hochwertige Daten mit einem unterbrechungsfreien Arbeitsablauf in Hochdurchsatz-Anwendungen mit GC, HPLC/UHPLC und Einzel- oder Dreifach-Quadrupol-MS-Systemen sicherzustellen.
Verwenden Sie Fläschchen der Stufe 2 für routinemäßige QA/QC-Anwendungen, bei denen die Analyten-Konzentrationen erreichbar sind oder nahe an der Nachweisgrenze der Methode liegen. Die in Klar- und Braunglas erhältlichen Fläschchen mit Schnappverschluss haben einen sehr geringen Metallgehalt sowie einen sehr geringen Gehalt an extrahierbaren und auslaugbaren Stoffen und entsprechen hohen Standards, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Sie sind spezifikationszertifiziert, um physikalische Abmessungen und Autosampler-Kompatibilität sicherzustellen.